Learn More
Perrhenium(VII)-säure, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), 76.5 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10098821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10098821
Marke: Thermo Scientific Acros 316180250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13768-11-1
Summenformel HO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 251.21
MDL-Nummer MFCD00011326
InChI-Schlüssel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-Name Hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perrhenic(VII)acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 99.99%
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel HReO4
Konzentration 70 to 76.5% (HReO4)
Dichte 2.1600g/mL
Formelmasse 251.21
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Lösung