Learn More
Perrhenium(VII)-säure, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), 76.5 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10419970 5 g Glasflasche 5 Gramm
10098821 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 316180050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13768-11-1
Summenformel HO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 251.21
MDL-Nummer MFCD00011326
InChI-Schlüssel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-Name Hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perrhenic(VII)acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 99.99%
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel HReO4
Konzentration 70 to 76.5% (HReO4)
Dichte 2.1600g/mL
Formelmasse 251.21
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Physikalische Form Lösung