Learn More
Invitrogen™ Pertuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283662
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283662 100 μg 100 Mikrogramm
30283705 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283662
Marke: Invitrogen™ MA558327
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Pertuzumab (anti-HER2), a humanized monoclonal antibody and the first in the class of agents called the HER2 dimerization inhibitors, impairs the ability of HER2 to bind to other members of the HER family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Pertuzumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias OMNITARG; Perjeta; rhuMAB 2C4
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1 κ