missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perzinfotel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16420168 5 mg 5 Milligramm
16407708 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420168 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19168

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.

Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perzinfotel
Physikalische Form Powder
CAS 144912-63-0
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H13N2O5P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym EAA-090
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (80.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.88 mg/mL (22.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2NCCCN1CCP(O)(O)=O)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 260.18
Formelmasse 260.18
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.