Beschreibung
- Verbinden Sie die Kassetten schnell und sicher mit einer geeigneten Pumpe und passenden Reservoirs – direkt nach dem Auspacken.
- Das All-in-One-Design macht teure Kassettenhalter und TFF-Systeme überflüssig.
- Durch den optimierten Strömungspfad und den festen Okklusionsbegrenzer entfällt der Aufwand, der normalerweise für TFF erforderlich ist.
- Hochleistungs-PES oder Hydrosart™ RC Membranen gewährleisten maximale Ausbeuten.
- Verbessern Sie die Sicherheit für Sie und Ihre Probe, ohne dass Spülen oder Reinigen erforderlich ist.
- Kassetten enthalten 30 bis 60 % weniger Kunststoff und werden nur mit dem benötigten Schlauch geliefert.
- Membranmaterial: PES
- Empfohlene Fütterungsmenge: 100 bis 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Format | Cassette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Peristaltikpumpe |
| Material | Polycarbonat |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Probenvolumen | 0,1 bis 0,5 l |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | TFF-Kassette |
| Volumen (metrisch) | 0.5 L |