Learn More
Sartorius PES Tangentialfluss-Filtrationskassette für bis zu 0,5 l
Artikelnummer. 30178728 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Packungsgröße
30178728 100 kDa 2 Stück
30178726 5 kDa 2 Stück
30178738 10 kDa 2 Stück
30178719 30 kDa 2 Stück
30178734 50 kDa 2 Stück
30178716 300 kDa 2 Stück
30178730 1000 kDa 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30178728 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VFS050P0100IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 €
    225.00 € / 2 Stück
    Sparen 15.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plug-and-Play-Tangentialflussfiltrationskassette aus PES für die Ultrafiltration und Diafiltration von Probenvolumina im mittleren Bereich.
  • Verbinden Sie die Kassetten schnell und sicher mit einer geeigneten Pumpe und passenden Reservoirs – direkt nach dem Auspacken.
  • Das All-in-One-Design macht teure Kassettenhalter und TFF-Systeme überflüssig.
  • Durch den optimierten Strömungspfad und den festen Okklusionsbegrenzer entfällt der Aufwand, der normalerweise für TFF erforderlich ist.
  • Hochleistungs-PES oder Hydrosart™ RC Membranen gewährleisten maximale Ausbeuten.
  • Verbessern Sie die Sicherheit für Sie und Ihre Probe, ohne dass Spülen oder Reinigen erforderlich ist.
  • Kassetten enthalten 30 bis 60 % weniger Kunststoff und werden nur mit dem benötigten Schlauch geliefert.
  • Membranmaterial: PES
  • Empfohlene Fütterungsmenge: 100 bis 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Material Polycarbonat
Material (Membran) PES
MWCO 100 kDa
Sterilität Unsteril
Typ TFF-Kassette
Volumen (metrisch) 0.5 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Peristaltikpumpe
Probenvolumen 0,1 bis 0,5 l