Learn More
Pestizidmischung 40 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314480 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314480 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRELA18000040AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
CAS 94-75-7, 94-82-6, 120-36-5, 94-74-6, 94-81-5, 93-65-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Umweltanalytik
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 10 μg/mL∣Dichlorprop 10 μg/mL∣Mecoprop 10 μg/mL∣MCPA 10.02 μg/mL∣MCPB 10.02 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 10.03 μg/mL