missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pesticide-Mix 60 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl |
| CAS | 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9, 139-40-2, 7286-69-3, 37019-18-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungstyp | Mixture |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Atrazine 10 μg/mL∣Atrazine-desethyl 10 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine-desethyl 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine-desethyl 10 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?