Learn More
Pestizidmischung 250 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327573 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327573 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000250AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
CAS 82657-04-3, 153233-91-1, 161326-34-7, 31972-44-8, 31972-43-7, 114369-43-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bifenthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenamidone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL∣Triticonazole 100 μg/mL