Learn More
Pestizidmischung 254 200 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326118 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30326118 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000254AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
CAS 94-75-7, 25057-89-0, 133-90-4, 1702-17-6, 1918-00-9, 114311-32-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣Bentazone 200 μg/mL∣Chloramben 200 μg/mL∣Clopyralid 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Imazamox 200 μg/mL∣Imazapyr 200 μg/mL∣Imazaquin 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPA 200 μg/mL∣Mecoprop 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL