Learn More
Pestizidmischung für HJ 768-2015 200 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324880 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324880 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000586HE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
CAS 2921-88-2, 333-41-5, 60-51-5, 298-04-4, 563-12-2, 26087-47-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hexan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorpyrifos 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dimethoate 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Iprobenfos 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL∣Phenthoate 200 μg/mL∣Phorate 200 μg/mL∣Profenofos 200 μg/mL