Learn More
Pestizidmischung I 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328630 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328630 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000143AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
CAS 173584-44-6, 142459-58-3, 85509-19-9, 66332-96-5, 76674-21-0, 133-07-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (S)-Indoxacarb 100 μg/mL∣Flufenacet 100 μg/mL∣Flusilazole 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Flutriafol 100 μg/mL∣Folpet 100 μg/mL∣Furilazole 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexaconazole 100 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL∣Ipconazole 100 μg/mL∣Isoxadifen-ethyl 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Lactofen 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mefenpyr-diethyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Metalaxyl-M 100 μg/mL∣Metconazole 100 μg/mL