Learn More
behr Labor-Technik™ PET-Flasche
Artikelnummer. 10166260
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
2500 ml
3000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10166260 100 ml 10 Stück
10527312 250 ml 10 Stück
10537312 500 ml 10 Stück
10553451 2500 ml -
10491561 3000 ml -
5 options
Artikelnummer. 10166260
Marke: behr Labor-Technik™ B00177032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Our PET wide neck bottles are food safe, largely diffusion-proof and resistant to chemicals. They tolerate temperatures from -40 to +60°C and have a low weight. In addition, they are not easily broken.
  • Leicht und lebensmittelsicher
    • Hohe chemische Beständigkeit
      • Weitgehend diffusionssicher
        • Temperaturbeständig von -40 … +60 °C
          • Glasklar
            • mit Verschluss aus weißem Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Kristallklar/weiß, Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelecht
Enthält Kappe
Material PET
Menge 10/Packung
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C° bis -40 °C°
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 38 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Verschlusstyp Kappe