Learn More
Brady™ Pic235 FO 200mm GSM verboden
Artikelnummer. 10400955 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
10400955 Rund 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10400955 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.45 €
    4.30 € / 1 Stück
    Sparen 0.15 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026