Learn More
Fisherbrand™ WIRE PETRI DISH HOLDER
Artikelnummer. 12683476 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Petrischalen (100 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12683476
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Constructed of epoxy-coated steel wire.. Fisherbrand™ Wire Petri Dish Holder accommodates up to 6 culture dishes 100mm in diameter.
  • Holds up to 6 x 100mm Petri Dishes
  • Epoxy-coated steel wire
  • Measures 127 x 86 x 107mm
  • Autoclavable
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Petrischalen (100 mm)
Material Epoxy Coated Steel
Positionen Max. 6
Zur Verwendung mit (Geräte) 100mm dia. petri dishes
Menge 1 Each
Abmessungen (L x B x H) 127 x 86 x 107mm
Länge (metrisch) 127 mm
Produkttyp Petri Dish Holder
Höhe (metrisch) 107 mm
Breite (metrisch) 86 mm