Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode Chamber
Artikelnummer. p-9571005
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
5 mm
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Abstand unitSize
15417340 15 mm 1 Stück
15497330 5 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15417340
Marke: BTX™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Petri Dish Platinum Electrode Chamber for ex vivo tissues gene or drug delivery.
  • Einfache Bedienung
  • Erhältlich in 5 und 15 mm
  • Wiederverwendbares Pyrex-Glas in Laborqualität
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Ex-vivo-Gewebeverabreichung oder Medikamentenverabreichung mit großen oder einzigartig geformten Gewebeproben
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001
Material Glas, Platin
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporationszubehör
Beschreibung Petrischalen-Platinelektrode, Elektrodenkammer, 15 mm-Spalt
Tiefe (angloamerikanisch) 0,59 in.
Tiefe (metrisch) 0,3 cm
Enthält Nur Petrischalelektrodenkammer
Länge (angloamerikanisch) 0,39 in.
Länge (metrisch) 8 mm
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,59 in.
Größe (metrisch) Abstand 15 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (metrisch) 5 mm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle