Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
- Bestehend aus zwei Teilen, Petrischale aus Glas und Elektrodenstab
- Wand und Kammer können separat geliefert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfindliche/schwierige Gewebetransfektion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 Generatoren |
| Material | Platin |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Zubehör für die Elektroporation |
| Spannung | 0 bis 100 V |
| Beschreibung | Petrischalen-Platinelektrode für Tissue Slices Kammerkit, 10 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Tiefe (metrisch) | 0,1 cm |
| Elektrodenform | Flach |
| Mehr anzeigen |