Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Artikelnummer. p-9571004
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
7 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) Abstand unitSize
15457330 10 mm 1 Stück
15427330 7 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15457330
Marke: BTX™ 450500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Electrodes and chambers for delicate and/or difficult tissue transfection
  • Einfache Bedienung
  • Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
  • Bestehend aus zwei Teilen, Petrischale aus Glas und Elektrodenstab
  • Wand und Kammer können separat geliefert werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfindliche/schwierige Gewebetransfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 Generatoren
Material Platin
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Zubehör für die Elektroporation
Spannung 0 bis 100 V
Beschreibung Petrischalen-Platinelektrode für Tissue Slices Kammerkit, 10 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 0,04 in.
Tiefe (metrisch) 0,1 cm
Elektrodenform Flach
Enthält Petrischalen-Platinelektrode
Länge (angloamerikanisch) Elektrode 0,28 in.
Länge (metrisch) Elektrode 7 mm
Bereich der Impulslänge 10 μs bis 100 ms
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,39 in.
Größe (metrisch) Abstand 10 mm
Dicke 1 mm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Pulse Form Rechteckwelle