missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiversifiedBiotech PetriSEAL™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30282290
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
35 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30282290 Gelb 35 Meter
30282288 Blau 35 Meter
30282322 Rot 35 Meter
30282318 Weiß 35 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30282290 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. PSEAL108Y
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Passt sich an, um eine dichte Abdichtung zu bilden, und ist temperaturbeständig, wasserdicht und chemikalienbeständig.

  • PetriSeal™ Es dehnt sich und passt sich an, um eine dichte Abdichtung zu bilden, und ist temperaturbeständig, wasserdicht und chemikalienbeständig.
  • Es ist abrieb- und durchstoßfest und verhindert Dampfverluste, während es gleichzeitig die Gasaustauschrate verringert.
  • Verwenden PetriSeal™ mit Mikrotiterplatten, Petrischalen und Kulturplatten, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • Die Dichtung bleibt bis -30 °C flexibel °und hält einer kontinuierlichen Einwirkung von -40 °C °bis +77 °C °stand (bei kurzzeitiger Einwirkung bis zu 100 °C).
  • Tests haben gezeigt, dass PetriSeal™ hinterlässt auch nach zwei Jahren keine Klebereste

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 2,160 in.
Farbe Gelb
Produkttyp Stretchfolie
Länge (metrisch) 5486.4 cm
Material Kunststoff
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.