missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiversifiedBiotech PetriSEAL™

Beschreibung
- PetriSeal™ Es dehnt sich und passt sich an, um eine dichte Abdichtung zu bilden, und ist temperaturbeständig, wasserdicht und chemikalienbeständig.
- Es ist abrieb- und durchstoßfest und verhindert Dampfverluste, während es gleichzeitig die Gasaustauschrate verringert.
- Verwenden PetriSeal™ mit Mikrotiterplatten, Petrischalen und Kulturplatten, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
- Die Dichtung bleibt bis -30 °C flexibel °und hält einer kontinuierlichen Einwirkung von -40 °C °bis +77 °C °stand (bei kurzzeitiger Einwirkung bis zu 100 °C).
- Tests haben gezeigt, dass PetriSeal™ hinterlässt auch nach zwei Jahren keine Klebereste
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 2,160 in. |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Stretchfolie |
| Länge (metrisch) | 5486.4 cm |
| Material | Kunststoff |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?