missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiversifiedBiotech PetriSEAL™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200132150
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
35 Meter

Artikelnummer. 30282288

Marke: DiversifiedBiotech PSEAL108B

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Conforms to form a tight seal with temperature resistant, waterproof and chemically resistant

  • PetriSeal™ stretches and conforms to form a tight seal and is temperature resistant, waterproof and chemically resistant
  • It resists abrasion and puncture and blocks vapor loss while reducing the rate of gas exchange
  • Use PetriSeal™ with microtiter plates, Petri dishes and culture plates to prevent to entry of contaminants
  • The seal remains flexible down to -30°C and can withstand continuous exposure from -40°C to +77°C (with intermittent exposure up to 100°C)
  • Tests have shown that PetriSeal™ leaves no adhesive residue even after two years

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 2.160 in.
Farbe Blau
Produkttyp Stretch Film
Länge (metrisch) 5486.4 cm
Material Plastic
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt