Learn More
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Artikelnummer. 30282323
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
100-Quadrat-Raster
12-Sektoren-Kuchen
16-Sektoren-Kuchen
32-Quadrat-Gitter
50-Quadrat-Raster
6-Sektoren-Kuchenmodell
70 Quadrate Raster
8-Sektoren-Kuchenmodell
Packungsgröße:
36 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30282323 50-Quadrat-Raster 36 Stück
30282301 32-Quadrat-Gitter 36 Stück
30282330 70 Quadrate Raster 36 Stück
30282337 100-Quadrat-Raster 36 Stück
30282281 6-Sektoren-Kuchenmodell 36 Stück
30282289 8-Sektoren-Kuchenmodell 36 Stück
30282343 12-Sektoren-Kuchen 36 Stück
30282342 16-Sektoren-Kuchen 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30282323 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. PSTK1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.45 €
    27.86 € / 36 Stück
    Sparen 1.59 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das schnelle, saubere und zuverlässige Beschriften von Petrischalen.
  • PetriStickers™ ermöglichen eine schnelle, saubere und zuverlässige Beschriftung von Petrischalen.
  • Hergestellt mit wasserfester Tinte, wasserfestem Substrat und wasserfesten Klebstoffen, haftet es auch bei Temperaturen ab 42 °C fest.° bis 4 °C
  • Entfernen Sie einfach die Schutzfolie des Etiketts und kleben Sie es auf die Rückseite einer Petrischale.
  • Nach der Beschriftung kann die Petrischale zum Ausstreichen oder Übertragen von Kolonien in eine bequeme Position gebracht, in einem Inkubator oder Kühlschrank aufbewahrt und fotografiert werden.
Spezifikation
Typ Petrischalenetikett
Enthält 50-Quadrat-Raster
Durchmesser (metrisch) 7.62 cm