Learn More
Benzin, Puriss., 100° bis 140 °C, Solstice
Artikelnummer. 15632670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15632670 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15632670 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 245344X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00 €
    345.85 € / 4 Stück
    Sparen 68.15 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Puriss., Blutdruck 100–140 °C
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzin
Dichte 0,720 bis 0,745 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 100 °C bis 140 °C
Flammpunkt 10 °C (50 °F)
Verpackung Glasflasche
Menge 4 x 2.5 l
UN-Nummer UN3295
Güte puriss.