Learn More
Petrol, Puriss., Siedepunkt 100° bis 140 °C, Solstice
Artikelnummer. 15602670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15602670 1 l 1 Liter
15612670 2.5 l 2.50 Liter
15622670 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15602670 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 245341L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00 €
    51.57 € / 1 Liter
    Sparen 10.43 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Puriss., Blutdruck 100–140 °C
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzin
Dichte 0,720 bis 0,745 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 100 °C bis 140 °C
Flammpunkt <10 °C (50 < °F)
Menge 1 l
UN-Nummer 3295
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petrol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons C7 - C9