Learn More
Petrolether 35/60, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349727 1 L 1 Liter
11329727 1 L 1 Liter
11339727 4 L 4 Liter
11359727 4 x 4 L 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11349727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042085.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.93 €
    55.65 € / 1 Liter
    Sparen 12.28 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen:Farbe:(APHA):10, Siedebereich 35-60 °C, Verdampfungsrückstände:0,001 %, Säuregehalt P.T.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether 35/60
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.640 g/cm3 at 20°C
Menge 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Zündpunkt 250°C (482°F)
Geruch Petroleum-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.363
Dampfdruck 350 hPa (263mm Hg) at 20°C
Siedepunkt 35°C to 60°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Güte ACS