Learn More
Petrolether 40 bis 60 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan < 2 %, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10161720 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fluorierte HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10161720 5 L Fluorierte HDPE-Flasche 5 Liter
10151720 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10568060 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11433633 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10204350 25 L Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10161720 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/1760/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 €
    239.00 € / 5 Liter
    Sparen 61.00 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C6H14, CAS-Nummer-64742-49-0, 1,1-Dimethylbutan, Isohexan, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, UNII-49ib0u6mld, Pentan, 2-Methyl, Methylpentan, Iso-Hexan, 2,5 l, 40 °C, farblos, AFABGHUZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylpentan, 81849, 86.178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Farbe Farblos
Menge 5 L
Verpackung Fluorierte HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 38 kPa bei 20 °C
Viskosität 0,45 mm²/s bei 25 °C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Siedepunkt 40 °C
IUPAC-Name Petrolether
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane