Learn More
Petrolether 40/60, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058425
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11303636 1000 mL 1 Liter
11313636 2500 mL 2.50 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11303636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14649.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 8032-32-4
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Entzündbar. Kann feuchtigkeitsempfindlich sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether 40/60
Dichte 0.66
Siedepunkt 40°C to 60°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Geruch Petroleum-like
UN-Nummer UN1268
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether 40/60
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,hexane