Learn More
Petrolether, Siedebereich 35-60 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10676841
Marke: Thermo Scientific Acros 413140010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
CAS 64742-49-0
Dichte 0.6480g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 60.0°C
Menge 1 kg
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3660 to 1.3700
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.648
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD00081849
Merck Index 14, 5489
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC-Name Petrolether
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Güte Extrarein