Learn More
Erdöläther, für die Analyse von Pestizidrückständen, wasserstoffbehandeltes Naphtha mit niedrigem Siedepunkt, Blutzucker 40–60 °C, Solstice
Artikelnummer. 15674210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15674210 1 l 1 Liter
15684210 2.5 l 2.50 Liter
15604220 6 x 1 l 6 Stück
15694210 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15674210 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 344911L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00 €
    58.24 € / 1 Liter
    Sparen 3.76 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™ Für die Pestizidrückstandsanalyse wird niedrigsiedendes, mit Wasserstoff behandeltes Naphtha (Siedepunkt 40-60) verwendet.°C
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5 , 109-66-0
MDL-Nummer MFCD00081849
Spécification
Chemischer Name oder Material Petrolether
Menge 1 l
Flammpunkt − °40 −C (°40 F)
UN-Nummer UN1268
Güte CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petrolether
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.