Läs mer
Petrolether, rein, Siedebereich ca. 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3212776 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Förpackningsstorlek:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Produktkod. Menge Verpackung unitSize
10720064 1 L Glasflasche 1 Liter
10362193 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10432903 5 L Plastikeimer 5 Liter
10260513 25 L Metalltrommel 25 Liter
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10720064
Brand: Thermo Scientific Acros 387490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 8008-20-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8008-20-6
MDL-Nummer MFCD00135561
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
Farbe Farblos
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 200.0°C to 250.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4300 to 1.4500
Menge 1 L
Merck Index 15,5342
Relative Dichte 0.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.