Learn More
Petrolether, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662680 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15692680 6 x 1 L Glasflasche 6 Stück
15672680 4 x 5 l Aluminiumflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15662680 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 245874X2.5L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Puriss., niedrigsiedendes, mit Wasserstoff behandeltes Naphtha, erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB , bpmin. 75 % 40–60 °C (min. 75%)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101316-46-5
MDL-Nummer MFCD00081849
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB
Dichte 0.642 bis 0.656 g/ml bei 20 °C
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt −40 °C (−40 °F)
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1268
Güte puriss.