Learn More
Erdöläther, Puriss., Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15672680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672680 4 x 5 l Aluminiumflasche 4 Stück
15692680 6 x 1 L Glasflasche 6 Stück
15662680 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15672680 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 245874X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 €
    676.97 € / 4 Stück
    Sparen 133.03 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Puriss., wasserstoffbehandelter Naphtha mit niedrigem Siedepunkt, erfüllt die analytische Spezifikation von DAB, bpmin. 75 % 40-60 °C (min. 75 %)
  • Die Solstice hat über 200 Jahre Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101316-46-5
MDL-Nummer MFCD00081849
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von DAB
Dichte 0,642 bis 0,656 g/ml bei 20 °C
Menge 4 x 5 l
Flammpunkt − °40 −C (°40 F)
Verpackung Aluminiumflasche
UN-Nummer UN1268
Güte puriss.