Learn More
Petrolether, puriss. p.a., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15627070
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Packungsgröße:
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15627070
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 7739925L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Puriss., p.a., Siedepunkt 30 bis 40 °C, wasserstoffbehandeltes Naphtha mit niedrigem Siedepunkt
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
CAS 109-66-0, 78-78-4
Dichte 0.63 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 30 °C bis 40 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Summenformel C5H12
MDL-Nummer MFCD00009498
UN-Nummer UN1268
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
IUPAC-Name Pentan
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
Güte Puriss. p.a.