Learn More
Petrolether, technisch, Siedebereich 100 bis 140 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13229532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
Metalltrommel
Packungsgröße:
25 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13229532 25 L Metalltrommel 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13229532 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    158.00 € / 25 Liter
    Sparen 35.00 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 140.0°C
Flammpunkt 2°C
Geruch Petroleum distillates
Verpackung Metalltrommel
Brechungsindex 1.4030 to 1.4080
MDL-Nummer MFCD00081849
Menge 25 L
UN-Nummer UN1268
Relative Dichte 0.74
Synonym Naphtha (petroleum)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Petrolether
Viskosität 0.76 mm2/s (25°C)
Formelmasse 112
Dampfdruck 27 mbar at 20°C
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit