missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Sorbenzien für Erdöl-basierte Flüssigkeiten

Artikelnummer. 10247864
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
37.5 gal.
73 gal.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10247864

Marke: 3M™ 7000001940

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Routineeinsatz, die Reinigung kleiner Flüssigkeitsmengen und das Abwischen kontaminierter Bereiche

  • Mit Gittergewebe auf einer Seite, um die Festigkeit zu erhöhen und das Fusseln zu vermeiden
  • Dank der praktischen Padgröße kann der Anwender Sorptionsmittel auf und im Weg von ausgelaufenen Flüssigkeiten verteilen
  • Das Pad kann bei auslaufenden Flüssigkeiten oder als Wischtuch auf einer Arbeitsfläche verwendet werden

Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 73 gal.
Kapazität (metrisch) 276.3 l
Abmessungen (L x B) 144 ft. L x 38 in. B (43.9 m x 96.5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 144 ft.
Länge (metrisch) 43.9 m
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt