Learn More
3M™ Sorbenzien für Erdöl-basierte Flüssigkeiten
Artikelnummer. 10594725
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
37.5 gal.
73 gal.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch)
10594725 37.5 gal.
10247864 73 gal.
2 options
Artikelnummer. 10594725
Marke: 3M™ 7000001941
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Routineeinsatz, die Reinigung kleiner Flüssigkeitsmengen und das Abwischen kontaminierter Bereiche
  • Mit Gittergewebe auf einer Seite, um die Festigkeit zu erhöhen und das Fusseln zu vermeiden
  • Dank der praktischen Padgröße kann der Anwender Sorptionsmittel auf und im Weg von ausgelaufenen Flüssigkeiten verteilen
  • Das Pad kann bei auslaufenden Flüssigkeiten oder als Wischtuch auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 37.5 gal.
Kapazität (metrisch) 142 l
Typ Ölbindende Tücher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sorbensanwendungen ausschließlich mit Öl
Modell HP156
Abmessungen (L x B) 43.2 x 48.3 cm (17 x 19 in.)
Abmessungen (L x B x H) 19.9 x 17 x 21 Zoll (50.54 x 43.18 x 53.3 cm)
Länge (angloamerikanisch) 19.9 Zoll
Länge (metrisch) 50.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43,18cm
Höhe (angloamerikanisch) 21 in.
Höhe (metrisch) 53.3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 4.98 kg