Learn More
IKA™ PETTE MicroKit A
Artikelnummer. 17513606 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Variabel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17513606 Variabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17513606 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010007638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 €
    597.15 € / 1 Stück
    Sparen 119.85 €
    16% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das IKA PETTE MicroKit A ist ein einsteigerfreundliches Pipettenpaket, das sich perfekt für jedes Molekularlabor eignet, in dem niedrige Volumina gehandhabt werden und Forschung in den Biowissenschaften betrieben wird.
  • Das Paket besteht aus drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Mikrovolumen-Bereich und einem ergänzenden Ständer für bis zu drei Pipetten und zwei Pipettenspitzen-Boxen. Dies macht es zu einem praktischen Starterpaket für Forscher.
  • Eigenschaften:
    • Mechanische Luftpolsterpipetten, hergestellt in Deutschland
    • Vollautomatische Kalibrierung durch Roboter
    • Funktion zur Volumenfixierung, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern
    • Großes und gut sichtbares Display
    • Ergonomische und leichte Pipette mit niedrigen Kraftaufwand für Pipettieren und Spitzenabwurf zur Reduzierung von Belastung und Ermüdung
    • Langlebige und robuste Konstruktion aus hochwertigen UV- und chemikalienbeständigen Materialien
    • Vollständig autoklavierbar für Sterilität und Einhaltung strenger Laborstandards
    • Maximaler Anwenderkomfort durch werkzeuglose Demontage und Einstellung der Kalibrierung für regelmäßige Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kolbenbetriebene Luftverdrängungspipette
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie PETTE
Sterilität Steril
Typ Pipetten-Paket
Volumen (metrisch) Variabel
Enthält Drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Mikrovolumenbereich, ein ergänzender Ständer für bis zu drei Pipetten und zwei Pipettenspitzen-Boxen