Learn More
IKA™ PETTE MicroKit B
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Verstellbar
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Descripción
- Das Paket besteht aus drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Mikrovolumen-Bereich und einem ergänzenden Ständer für bis zu drei Pipetten und zwei Pipettenspitzen-Boxen. Dies macht es zu einem praktischen Starterpaket für Forscher.
- Eigenschaften:
- Mechanische Luftpolsterpipetten, hergestellt in Deutschland
- Vollautomatische Kalibrierung durch Roboter
- Funktion zur Volumenfixierung, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern
- Großes und gut sichtbares Display
- Ergonomische und leichte Pipette mit niedrigen Kraftaufwand für Pipettieren und Spitzenabwurf zur Reduzierung von Belastung und Ermüdung
- Langlebige und robuste Konstruktion aus hochwertigen UV- und chemikalienbeständigen Materialien
- Vollständig autoklavierbar für Sterilität und Einhaltung strenger Laborstandards
- Maximaler Anwenderkomfort durch werkzeuglose Demontage und Einstellung der Kalibrierung für regelmäßige Wartung
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Kolbenbetriebene Luftverdrängungspipette |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | PETTE |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Pipetten-Paket |
| Volumen (metrisch) | Verstellbar |
| Enthält | Drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Mikrovolumenbereich, ein ergänzender Ständer für bis zu drei Pipetten und zwei Pipettenspitzen-Boxen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido