missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEX14 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech

Artikelnummer. p-200107355 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233828 100 μL 100 Mikroliter
30233196 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30233828

Marke: Proteintech 802341RR100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Antibody

The PEX14 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human PEX14. This antibody recognizes human, rat antigen. The PEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen PEX14
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 7E6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC12767; NAPP2; Pex14p; dJ734G22.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5195
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 57 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.