Learn More
PF-04957325, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476508 10 mg -
16452607 50 mg 50 Milligramm
16441519 1 mg 1 Milligramm
16426766 100 mg 100 Milligramm
16409097 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15426
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PF-04957325 is a highly potent and selective PDE8 inhibitor, with IC50s of 0.7 nM and 0.3 nM for PDE8A and PDE8B, respectively.
PF-04957325 is a highly potent and selective PDE8 inhibitor, with IC50s of 0.7 nM and 0.3 nM for PDE8A and PDE8B, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-04957325
Physikalische Form Solid
CAS 1305115-80-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H15F3N8OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.76 mM)
SMILES NC1=C(N=NN2C[C@H]3CN(CC4=NC=CS4)CCO3)C2=NC(C(F)(F)F)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 400.38
Formelmasse 400.38
Reinheit (%) 98.89%
Güte Research