Learn More
PF-4878691, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482818 10 mg -
16420539 1 mg 1 Milligramm
16425567 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100176
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-4878691
Physikalische Form Solid
CAS 532959-63-0
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H23N5O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym 3M-852A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 19.23 mg/mL (53.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NCCCCN1C(CC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 361.46
Formelmasse 361.46
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research