missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-9366, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16455116 100 mg 100 Milligramm
16442976 25 mg -
16424158 10 mg 10 Milligramm
16420507 50 mg -
16406867 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16455116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107778

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.

PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PF-9366
CAS 72882-78-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19ClN4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (71.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 350.84
Formelmasse 350.84
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.