Learn More
BRAND™ Messkolben, PLASTIBRAND, PFA, Kl. A, 10 ml, GL 18, mit Schraubkappe
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PFA-(Perfluoroalkoxy)-Aufbau
- PFA-Schraubverschluss mit geformtem Dichtungsring
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Autoklavierbar und einfach zu reinigen
- Fehlergrenzen nach Klasse A
- Konform mit DIN EN ISO 104.
- Mit einem Chargenzertifikat.
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 104 |
| Verschlussmaterial | PFA |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PFA |
| Fehlergrenze | 0.06 ml |
| Produkttyp | Messkolben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klasse | A |