Learn More
BRAND™ Messkolben, PLASTIBRAND, PFA, Kl. A, 10 ml, GL 18, mit Schraubkappe
Artikelnummer. p-8504058 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10692364
Marke: BRAND™ 36208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Perfluoroalkoxy (PFA) und kalibriert für Volumenaufnahme (TC, Zoll). Autoklavierbar und einfach zu reinigen.
  • PFA-(Perfluoroalkoxy)-Aufbau
  • PFA-Schraubverschluss mit geformtem Dichtungsring
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Autoklavierbar und einfach zu reinigen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A
  • Konform mit DIN EN ISO 104.
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 104
Verschlussmaterial PFA
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PFA
Fehlergrenze 0.04 ml
Produkttyp Messkolben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse A