Learn More
Masterflex™ PFA-Adapter mit Druckgewinde, NPT-Stecker
Artikelnummer. 11856294
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11856294
Marke: Masterflex™ 3132162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der überlegene Kompressionsadapter mit Gewinde aus langlebigem PFA ist chemikalienbeständig
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse. Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Beschreibung PFA-Adapter mit Klemmverschraubungen, 4 mm-Schlauch mit AD x 1/8 Zoll-NPT-Stecker
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 42 mm
Auslassanschluss Kompression x NPT(M)
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 1/8 Zoll
Gewicht (metrisch) 2 mm
Höhe (metrisch) 13 mm
Enthält Kompressionsgröße / Schlauch-AD (Port 1): 4 mm
Material (Dichtung) PFA
Produkttyp Vakuumschläuche