Learn More
Masterflex™ PFA-Adapter mit Druckgewinde, NPT-Stecker
Click to view available options
Gewindegröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse. Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PFA-Adapter mit Klemmverschraubungen, 4 mm-Schlauch mit AD x 1/8 Zoll-NPT-Stecker |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 42 mm |
| Auslassanschluss | Kompression x NPT(M) |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/8 Zoll |
| Gewicht (metrisch) | 2 mm |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |
| Enthält | Kompressionsgröße / Schlauch-AD (Port 1): 4 mm |
| Material (Dichtung) | PFA |
| Mehr anzeigen |