Learn More
Bohlender™ Flexible, leitfähige PFA-EX-Schläuche
Artikelnummer. 15757208
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15757208 8 mm 1 Stück
15767899 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15757208 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S182460
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ideale Schlauchlösung für die einfache Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen und in Antistatikanwendungen.
  • Temperaturbeständig von −270 °C bis +260 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
  • Leitfähige Wellrohre mit nominaler Breite 10 und mit kreisförmigen Wellungen um die Längsachse
  • Zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm können direkt an Armaturen, Hähne oder Schlauchanschlüsse angeschlossen werden
  • Geeignet zur Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung
  • Für den Transport von Lösungsmitteln und Alkohol
  • Ideal für Verbindungen unter Vibrationen
  • Mit kleinem Biegeradius verwendbar
Spezifikation
Beschreibung Leitfähigkeit von 1.000 kOhm
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material PFA-EX
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1.0 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antistatisches und Liquid Handling
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Resistenzeigenschaften Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Schlauchgröße NW 10
Farbe Schwarz
Flexibility 18 mm Biegeradius
Maximaler Druck Berstdruck 11 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Leitfähige Wellenschläuche