Learn More
Bohlender™ Vertikale Liebig-Kondensatoren aus PFA
Artikelnummer. 10256971
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
Größe 29
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Packungsgröße
10256971 Größe 29 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10256971 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. B 30102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.60 €
    600.50 € / 1 Stück
    Sparen 398.10 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Temperaturbeständigkeit von -200° bis +250 °C.
  • Farbe: transparent
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Dünnwandiges Kühlrohr aus durchscheinendem und gasdichtem PFA
  • Kühlmantel aus Borisilikatglas
  • Schlauchanschlüsse aus PP und Muttern zum Anschluss von Kühlwasser
  • Geschliffener Gelenkkonus und Buchsengröße 29, aus PTFE
  • Destillat kommt ist nur PFA oder PTFE ausgesetzt
  • Geeignet für vertikale Montage
  • Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab™) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung
  • FDA-Konformität
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Dünnwandig
Enthält Schlauchanschlüsse, Muttern
Länge (metrisch) 300 mm
Standard-Konusverbindung Nr. Größe 29
Typ Vertikaler Liebig-Kondensator