Learn More
BrandTech™ Messbecher aus PFA
Artikelnummer. 10024720
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10024720 100 ml 72 mm 1 Stück
10298820 25 ml 50 mm 1 Stück
11912395 50 ml 59 mm -
10461181 250 ml 96 mm 1 Stück
10597302 500 ml 122 mm 1 Stück
10607311 1000 ml 141 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10024720
Marke: BrandTech™ 110405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Griffin Messbecher mit flacher Form verfügen über vorgeformte Graduierungen, die leicht abzulesen sind und beständig gegen wiederholte Verwendung sind.
  • Das Verschachtelungsdesign spart Platz auf dem Tisch und im Lager.
  • Für Temperaturbereiche von −200 °C bis +250 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C und leicht zu reinigen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Volumenmessung
Höhe (metrisch) 72 mm
Menge 1/Pckg.
Max. Betriebstemperatur (metrisch) +250 °C
Typ Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Erhöhte Skala