Learn More
BrandTech™ Messbecher aus PFA
Beschreibung
- Das Verschachtelungsdesign spart Platz auf dem Tisch und im Lager.
- Für Temperaturbereiche von −200 °C bis +250 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C und leicht zu reinigen
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | +250 °C |
| Typ | Messbecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |